Merck
UHPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Titan C18, Acetonitrile Mobile Phase
UHPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Titan C18, Acetonitrile Mobile Phase application for UHPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
DL-α-トコフェロールアセタート
≥96% (HPLC)
酢酸レチニル
analytical standard
(±)-α-トコフェロール
analytical standard
(+)-γ-トコフェロール
analytical standard
δ-トコフェロール
analytical standard
CONDITIONS
column
TITAN C18, 50 mm x 2.1mm I.D. x 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase
100% acetonitrile
flow rate
0.4 mL/min
pressure
1755 psi (121 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 280 nm
injection
0.5 μL
sample
All compounds at 0.5 mg/mL except retinyl acetate at 0.05 mg/mL in methanol