Merck
EPA法 632: HPLCによる殺虫剤の分析、Ascentis® C18
EPA法 632: HPLCによる殺虫剤の分析、Ascentis® C18 application for HPLC
材料
ガードカートリッジ
製品番号
詳細
価格
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
付属品
製品番号
詳細
価格
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
PEEKカプラーの代用品
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
単独型ホルダー
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® C18 HPLCカラム
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ascentis® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ascentis® C8 HPLCカラム
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ascentis® C8 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
アセンティス®エクスプレス C8, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581325-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile
gradient
10 to 50% B in 13 min; to 60% B in 10 min; to 90% B in 6 min; held for 5 min
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 210 nm
injection
10 μL
sample
as indicated in 16% acetonitrile in water