Merck
HPLCによる水中のPAHs分析、SUPELCOSIL LC-PAH、SPME処理、100 μm PDMS使用
HPLCによる水中のPAHs分析、SUPELCOSIL™ LC-PAH、SPME処理、100 μm PDMS使用 application for SPME, application for HPLC
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain red hub
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOSIL LC-PAH HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
sample/matrix
5 μL PAH mix (Cat. No. 4-8743) in 5 mL water
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57301)
extraction
immersion, 30 min (rapid stirring)
desorption process
static, 200 μL acetonitrile:water, 40:60, 2 min
column
SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
gradient
0 min - 50% A; 5 min - 50% A; 30 min - 100% A; 45 min - 100% A
flow rate
0-2 min: 0.2 mL/min 2-45 min: 1.0 mL/min
mobile phase
[A] acetonitrile:[B] water
detector
UV, 254 nm
詳細
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC