Merck
HPLCによるルシフェリンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるルシフェリンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
D-ルシフェリン 6′-O-リン酸 三ナトリウム塩
D-ルシフェリン ナトリウム塩
lyophilized powder, synthetic
D-ルシフェリン
synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
D-ルシフェリン
synthetic
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm
injection
6 μL
sample
0.5 mg/mL in methanol