Merck
HPLC Analysis of Proteins on BIOshell A160 Peptide C18
HPLC Analysis of Proteins on BIOshell A160 Peptide C18 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
lyophilized powder
アドレノメジュリン 52, ヒト
≥90% (HPLC), powder
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Molecular Biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
リゾチーム ニワトリ卵白由来
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
オボアルブミン-Atto 488コンジュゲート
suitable for fluorescence
Cytochrome c equine
recombinant, expressed in E. coli
炭酸アンヒドラーゼ ウシ赤血球由来
≥95% (SDS-PAGE), specific activity ≥3,500 W-A units/mg protein, lyophilized powder
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase
[A] 75:25, 0.1% TFA in water: 0.08% TFA in acetonitrile; [B] 25:75, 0.1% TFA in water: 0.08% TFA in acetonitrile
gradient
held at 0% B for 0.5 min; 0 to 100% B in 7 min
flow rate
0.3 mL/min
pressure
4743 psi (327 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 220 nm
injection
1 μL
sample
0.2 - 0.6 g/L in mobile phase A