Merck
HPLCによるリゾチームの分析、Discovery® BIO GFC 300
HPLCによるリゾチームの分析、Discovery® BIO GFC 300 application for HPLC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
リゾチーム ニワトリ卵白由来
For use as a marker in SDS-PAGE
リゾチーム ニワトリ卵白由来
powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
CONDITIONS
column
SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (Z777051)
mobile phase
50 mM phosphate buffered saline, 200 mM Na2SO4, pH 7.0
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 214 nm
injection
5 μL
sample
1 mg/mL in 50 mM phosphate buffered saline
詳細
アナリシスノート
正荷電タンパク質リゾチーム(pI = 11)は、高度に不活化した表面によって、Discovery BIO GFCカラムで優れたピーク形状と回収率を示します。タンパク質の回収率が低くなる主な原因は、1)固定相との疎水的相互作用、2)シリカ表面との静電気相互作用です。Discovery BIO GFCの表面は親水性で、シリカと高密度に結合するため、高い質量回収率と良好なピーク形状が得られます。
法的情報
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies