Merck
HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® R (MS 検出)
HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® R (MS 検出) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ケトプロフェン
meets USP testing specifications
ケトプロフェン
≥98% (TLC)
(S)-(+)-ケトプロフェン
99%
ケトプロフェン
VETRANAL®, analytical standard
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるケトプロフェンの分析、Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(-)