Merck
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® Express RP-Amide, Methanol Mobile Phase
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® Express RP-Amide, Methanol Mobile Phase application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
コレカルシフェロール(D3)
analytical standard
エルゴカルシフェロール
analytical standard
フィロキノン (K1)
analytical standard
(±)-α-トコフェロール
analytical standard
酢酸DL-α-トコフェロール
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express RP-アミド, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase
methanol
flow rate
1.0 mL/min
pressure
1653 psi (114 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 280 nm
injection
5 μL
sample
0.4 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol and K1, 0.04 mg/mL D2 and D3, all in ethanol
詳細
アナリシスノート
Analysis was conducted using standard solution, detection via UV.