Merck
Ascentis® C18による殺虫剤のHPLC分析
Ascentis® C18による殺虫剤のHPLC分析 application for HPLC
材料
ガードカートリッジ
製品番号
詳細
価格
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
付属品
製品番号
詳細
価格
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
PEEKカプラーの代用品
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
単独型ホルダー
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® C18 HPLCカラム
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ascentis® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ascentis® C8 HPLCカラム
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ascentis® C8 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
アセンティス®エクスプレス C8, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis C8, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581424-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile
gradient
35 to 75% B in 13 min; held for 5 min
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
100 μL
sample
as indicated in 2.2% 90:10 acetonitrile:acetone in DI water