製品名
HEPES, Vetec™, reagent grade, 99.5%
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
99.5%
フォーム
crystalline powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
V900477-500G:
V900477-100G:
V900477-VAR:
V900477-BULK:
アクティブなフィルタ