Merck
V900105
Sigma-Aldrich
シュウ酸アンモニウム 一水和物
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
シュウ酸 二アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
142.11
Beilstein:
3759830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ:
98%
グレード:
reagent grade
フォーム:
crystals, granules or powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
フォーム
crystals, granules or powder
pH
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900105-VAR:
V900105-500G:
V900105-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)