グレード
AR
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥98.5%
形状
pellets
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: ~1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800383-BULK:
V800383-1KG:4548173326535
V800383-5KG:4548173326528
V800383-6X500G:
V800383-500G:4548173326542
V800383-VAR:
V800383-6X1KG:
試験成績書(COA)