Merck
V800023
Sigma-Aldrich
アセトン
AR, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
グレード:
AR
アッセイ:
≥99.5%
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
AR
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Acetone may be used as a solvent in the synthesis of the bismuth oxide electrode, which shows reversible and stable redox reactions in different types of aqueous electrolytes, high rate capability, and good cycle life with potential applicability in aqueous rechargeable batteries.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800023-500ML-PW:
V800023-BULK:
V800023-4X2.5L:4548173327631
V800023-500ML:4548173322360
V800023-2.5L:4548173322353
V800023-2.5L-PW:
V800023-6X500ML:4548173327648
V800023-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ヘキサン anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
ヘキサン
アセトン for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
アセトン
Bismuth oxide: a versatile high-capacity electrode material for rechargeable aqueous metal-ion batteries.
Zuo W, et al.
Energy & Environmental Science, 9(9), 2881-2891 (2016)
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid
Wanqiang Sheng et al.
Cell research, 24(12), 1387-1402 (2014-11-22)
T helper (TH)-cell subsets, such as TH1 and TH17, mediate inflammation in both peripheral tissues and central nervous system. Here we show that STAT5 is required for T helper-cell pathogenicity in autoimmune neuroinflammation but not in experimental colitis. Although STAT5
Hugo Lövheim et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(6), 593-599 (2014-07-22)
Previous studies have suggested a link between herpes simplex virus (HSV) type 1 and the development of Alzheimer's disease (AD). The present analysis included 3432 persons (53.9% women, mean age at inclusion 62.7 ± 14.4 years) with a mean follow-up