This product can be dissolved in water.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥49,400 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥191,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H12O8P2 · xLi+
CAS番号:
分子量:
262.09 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.85
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])OCC=C(CO)C
InChI
1S/C5H12O8P2/c1-5(4-6)2-3-12-15(10,11)13-14(7,8)9/h2,6H,3-4H2,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)/p-3
InChI key
MDSIZRKJVDMQOQ-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (TLC) | description 96% | description - | description - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ≥95.0% (TLC) | assay 96% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable