Merck
1724780
USP
Zinc undecylenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Zinc-10-undecenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥66,980
¥66,980
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥66,980
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H38O4Zn
CAS番号:
分子量:
431.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥66,980
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
zinc undecylenate
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Zn](OC(=O)CCCCCCCCC=C)OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
InChI Key
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Zinc undecylenate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1724780-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)