Merck
1724543
USP
チミジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-5-メチルウラシル, 1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)チミン, 2'-デオキシチミジン, dT, チミンデオキシリボシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O5
CAS番号:
分子量:
242.23
Beilstein:
89285
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zidovudine
メーカー/製品名
USP
mp
186-188 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Zidovudine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Stavudine Capsules
  • Stavudine for Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1724543-50MG:
試験成績書(COA)