安全性情報
1714528
USP
Vinorelbine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-O-Deacetylvinorelbine ditartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥279,000
¥279,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥279,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H52N4O7 · 2C4H6O6
分子量:
1037.07
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥279,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vinorelbine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vinorelbine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Vinorelbine Injection
  • Vinorelbine Tartrate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1714528-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)