Merck
1700501
USP
L-トリプトファン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノ-3-(3-インドリル)プロピオン酸, L-α-アミノ-3-インドールプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥67,500
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥67,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2
CAS番号:
分子量:
204.23
Beilstein:
86197
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tryptophan
メーカー/製品名
USP
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
L-Tryptophan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Tryptophan
  • 5-Hydroxy-l-tryptophan
その他情報
セロトニンおよびメラトニンのアミノ酸前駆体
Sales restrictions may apply.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1700501-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
L-トレオニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667202
L-トレオニン
L-ヒスチジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308505
L-ヒスチジン
L-リシン 酢酸塩 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1371501
L-リシン 酢酸塩
L-チロシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-チロシン
HPLC Determination of Total Tryptophan in Infant Formula and Adult/Pediatric Nutritional Formula Following Enzymatic Hydrolysis: Single-Laboratory Validation, First Action 2017.03.
Jonathan Draher et al.
Journal of AOAC International, 101(4), 1244-1248 (2018-07-11)