安全性情報
E2205500
1,1′-Ethylidenebistryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), EBT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥19,900
¥19,900
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26N4O4
CAS番号:
分子量:
434.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tryptophan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]3(c4c(c(c3)C[C@H](N)C(=O)O)cccc4)C([n]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)O)cccc2)C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
InChI Key
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
1,1′-Ethylidenebistryptophan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E2205500-1EA:
E2205500-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanan Tang et al.
Journal of environmental sciences (China), 42, 259-266 (2016-04-20)
A broad range of organic compounds are known to exist in drinking water sources and serve as precursors of disinfection byproducts (DBPs). Epidemiological findings of an association of increased risk of bladder cancer with the consumption of chlorinated water has