1686003
USP
トリフルプロマジン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triflupromazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
FTNWXGFYRHWUKG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monograph such as:
- Triflupromazine Hydrochloride Injection
- Triflupromazine Hydrochloride Tablets
- Triflupromazine
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ