安全性情報
1642154
USP
Sumatriptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥74,300
¥74,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥74,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21N3O2S
CAS番号:
分子量:
295.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥74,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sumatriptan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
InChI Key
KQKPFRSPSRPDEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sumatriptan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1642154-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Houfu Liu et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 44(10), 941-951 (2014-05-16)
1. The more relevant primary co-cultures of brain microvessel endothelial cells and astrocytes (BMEC) are less utilized for screening of potential CNS uptake when compared to intestinal and renal cell lines. 2. In this study, we characterized the temporal mRNA