スキップする
1642201
USP
コハク酸スマトリプタン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-N-メチル-1H-インドール-5-メタンスルホンアミドコハク酸塩, GR-43175
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥73,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H21N3O2S · C4H6O4
CAS番号:
分子量:
413.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥73,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sumatriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Sumatriptan succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sumatriptan
  • Sumatriptan Nasal Spray
  • Sumatriptan Tablets
  • Sumatriptan Injection
  • Sumatriptan Compounded Oral Suspension
Biochem/physiol Actions
コハク酸スマトリプタンは、5-HT1セロトニンレセプターのアゴニストです。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP950S1198Y0000027
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under コハク酸スマトリプタン
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)