Merck
1624505
USP
スルファクロロピリダジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-(6-クロロ-3-ピリダジニル)ベンゼンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9ClN4O2S
CAS番号:
分子量:
284.72
Beilstein:
261558
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfachlorpyridazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
InChI
1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
InChI Key
XOXHILFPRYWFOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sulfachlorpyridazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1624505-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)