安全性情報
1615887
USP
Sorafenib Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥207,000
¥207,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥207,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16ClF3N4O3
CAS番号:
分子量:
464.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥207,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
sorafenib
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(c(ccc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI Key
JWAKXXCHFJSKRN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Sorafenib Related Compound H USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as:
  • Sorafenib Tosylate
  • Sorafenib Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1615887-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what vehicle/solvent should be used with Sorafenib?
    1 回答
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia. The material is Sorafenib Related Compound H. This compound is not tested for solubility, however, other sources indicate it is slightly soluble in DMSO and Methanol.
      Regarding the solubility of Sorafenib, as listed for product SRP072, this compound is soluble in DMSO at 200 mg/mL and in Ethanol at 3 mg/mL.