Merck
1554104
USP
Prasugrel Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20FNO3S · HCl
CAS番号:
分子量:
409.90
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prasugrel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
InChI Key
JALHGCPDPSNJNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Prasugrel Hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2