安全性情報
1547302
USP
ポリエチレングリコールオレイルエーテル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリオキシエチレン10オレイルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI Key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Polyoxyl 10 oleyl ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
> 240 °C - Equilibrium method
適用法令
Jan Code
1547302-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)