Merck
388866
Sigma-Aldrich
Brij® 93
average Mn ~357
別名:
ポリエチレングリコールオレイルエーテル, ポリオキシエチレン2オレイルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,690
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,690
About This Item
化学式:
C18H35(OCH2CH2)nOH, n~2
CAS番号:
分子量:
356.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.26 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
分子量
average Mn ~357
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
SMILES記法
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI Key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
詳細
Brij® 93は、ポリエチレン鎖で分離されたポリオキシエチレンの形の極性基を持つ非イオン性界面活性剤です。その分子構造には、ポリエチレングリコール(PEG)単鎖が含まれます。水に溶けにくく、疎水性です。[1][2][3]
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
> 240 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388866-1L:
388866-BULK:
388866-VAR:
388866-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrothermal synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite from phosphogypsum waste
Bensalah H, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(1), 1347-1352 (2018)
Optimization of a novel and improved thermosensitive liposome formulated with DPPC and a Brij surfactant using a robust in vitro system
Tagami T, et al.
J. Controlled Release, 154(3), 290-297 (2011)
Stabilization of High Ionic Strength Slurries Using Surfactant Mixtures: Molecular Factors That Determine Optimal Stability
Palla BJ, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 256(1), 143-152 (2002)
Carles Gil et al.
Biochemical and biophysical research communications, 348(4), 1334-1342 (2006-08-22)
Although the high presence of cholesterol in nerve terminals is well documented, specific roles of this lipid in transmitter release have remained elusive. Since cholesterol is a highly enriched component in the membrane microdomains known as lipid rafts, it is
Yash Kapoor et al.
Journal of colloid and interface science, 322(2), 624-633 (2008-03-25)
Surfactants are commonly incorporated into hydrogels to increase solute loading and attenuate the release rates. In this paper we focus on understanding and modeling the mechanisms of both surfactant and drug transport in hydrogels. Specifically, we focus on Brij 98