APIファミリー
phenyl salicylate
品質
approximately 41 degrees
メーカー/製品名
USP
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI Key
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1534209-1G:
1534209-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック