安全性情報
1485216
USP
Oxycodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
14-Hydroxycodeinone, (5α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥190,900
¥190,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥190,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO4
CAS番号:
分子量:
313.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥190,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxycodone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4(C(Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)O)C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-6,13,16,21H,7-9H2,1-2H3/t13-,16?,17+,18-/m1/s1
InChI Key
YYCRAERBSFHMPL-FSFXSCMFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Oxycodone Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Oxycodone Hydrochloride
  • Oxycodone Hydrochloride Oral Solution
  • Oxycodone Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1485216-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)