スキップする
1478629
USP
9-メチル-3-メチレン-1,2,3,9-テトラヒドロ-4H-カルバゾール-4-オン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,2,3,9-テトラヒドロ-9-メチル-3-メチレン-4H-カルバゾール-4-オン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
30 mg
カートの在庫状況を確認する
¥172,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO
CAS番号:
分子量:
211.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7920329
¥172,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ondansetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI key
AGQJDIDJKSFVTC-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Ondansetron Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Ondansetron Oral Solution
  • Ondansetron Injection
  • Ondansetron
  • Ondansetron Hydrochloride
  • Ondansetron Orally Disintegrating Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR2223PHR2221PHR2224
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
ondansetron
API family
ondansetron
API family
ondansetron
API family
ondansetron
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)