1463746
USP
Nimbolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(Methyl (2aR,5aR,6S,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-(2a,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c)- decahydro-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2,5-dioxo-2H,5H-cyclopenta[d′]naphtho[1,8-bc:2,3-b′]difuran-6- acetate)
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[o]1cc(cc1)[C@@H]2C[C@H]3O[C@@H]4[C@@H]5OC(=O)[C@]6([C@H]5[C@@]([C@H]([C@@]4(C3=C2C)C)CC(=O)OC)(C(=O)C=C6)C)C
InChI Key
JZIQWNPPBKFOPT-LSYMHUITSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1463746-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)