蒸気圧
10 mmHg ( 205 °C)
APIファミリー
methyl oleate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1431556-5X100MG:
1431556-500MG:
1431556:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate