表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥31,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H6N2O7
CAS番号:
分子量:
182.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6N2O7/c6-1-3(12-5(9)10)2-11-4(7)8/h3,6H,1-2H2
InChI key
GFVHBTOOPNJKLV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-ジニトログリセリンは、医薬の血管拡張剤であるニトログリセリンの主要な血漿代謝物です。この認定済みスパイキング溶液® は、製薬研究または臨床毒性学におけるクロマトグラフィーまたは質量分析法ベースの用途での使用に適しています。ニトログリセリンは、アンギナや慢性心不全などの心臓病態の治療に使用されています。
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-ジニトログリセリン 溶液
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
35.6 °F - closed cup
引火点(°C)
2 °C - closed cup
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D-010-1ML:4548173908465
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| D-010-1ML | 04061833553282 |