Merck
1424255
USP
オクタン酸メチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
カプリル酸メチルエステル, メチルカプリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥51,200
¥51,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥51,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOCH3
CAS番号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1752270
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥51,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyl caprylate
メーカー/製品名
USP
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methyl caprylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylate
  • Glyceryl Mono and Dicaprylate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
  • Glyceryl Tricaprylate
  • Saw Palmetto Capsules
  • Powdered Saw Palmetto
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1424255-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate