Merck
1396149
USP
メタキサロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-(3,5-ジメチルフェノキシメチル)-2-オキサゾリジノン, 5-[(3,5-キシリルオキシ)メチル]-2-オキサゾリジノン, AHR 438, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, メタキサロン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metaxalone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Metaxalone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
メタキサロンは筋弛緩薬です。ヒトにおけるメタキサロンの作用機序は、まだ完全にはわかっていません。中枢神経系の全般的な抑制を通じて作用するとみられています。
筋弛緩薬(骨格筋)
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1396149-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)