Merck
1370473
USP
2-ブチル-5-クロロ-1H-イミダゾール-4-カルボキシアルデヒド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-ブチル-4-クロロ-5-ホルミルイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥190,900
¥190,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥190,900
About This Item
化学式:
C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥190,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
losartan
メーカー/製品名
USP
mp
97-100 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Losartan Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1370473-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)