1359426
USP
Levetiracetam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-N-[1-(Aminocarbonyl)propyl]-4-chlorobutanamide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levetiracetam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(N)=O
InChI
1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
QBJNYRYTZPBHFT-LURJTMIESA-N
詳細
アプリケーション
- Levetiracetam
- Levetiracetam Oral Solution
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1359426-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック