安全性情報
1311714
USP
インターロイキン-4 ヒト
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Interleukin-4 human, Recombinant interleukin 4, human
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
51 μG
¥271,200
¥271,200
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
51 μG
¥271,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥271,200
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 51 μg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1311714-51UG:
1211714-51UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)