APIファミリー
sialic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI Key
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also used to prepare standard stock solutions during monosaccharide analysis and analytical procedures for monoclonal antibodies and subtypes according to the given below general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1294284-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック