安全性情報
1612619
USP
N-アセチルノイラミン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-アセチルノイラミン酸 二水和物, o-シアル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥64,500
¥64,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥64,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO9 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
345.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
n-acetylneuraminic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-65 to -96°C
SMILES記法
N([C@H]1[C@@H](O[C@](C[C@@H]1O)(O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI Key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。.
N-アセチルノイラミン酸は、治療用糖タンパク質の分解生成物として形成される、一般的に測定される単糖です。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用するためのN-アセチルノイラミン酸USP標準品。
米国薬局方(USP)の所定の総論に従って、オリゴ糖およびシアル酸分析時の標準原液の調製にも使用されます:
  • 〈210〉単糖分析[1]
  • 〈129〉組換え治療用モノクローナル抗体の分析手順 [2]
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1612619-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytical Procedures for Recombinant Therapeutic Monoclonal Antibodies
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 6565-6565 (2016)
Monosaccharide Analysis
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1), 6616-6616 (2021)