スキップする
60714
ケトデオキシノヌロソン酸
≥99.0% (TLC)
別名:
3-デオキシ-D-グリセロ-D-ガラクトノヌロピラノソン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H16O9
CAS番号:
分子量:
268.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5439887
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9+/m0/s1
InChI key
CLRLHXKNIYJWAW-LSRLBZCKSA-N
Application
ケトデオキシノヌロソン酸(KDN)は、3-デオキシ-D-グリセロ-D-ガラクト-2-ノヌロソン酸ヒドロラーゼ(KDNase)およびKDN-シアリダーゼを同定、識別、および特性評価するための基質として使用される、いくつかのO-結合型グリカン構造からなる単糖です :
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
K4125K6250G0259
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
white
color
-
color
white to off-white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
60714-10MG: + 60714-VAR: + 60714-250MG: + 60714-50MG: + 60714-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)