安全性情報
1269378
USP
Febantel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥109,400
¥109,400
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥109,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2OS
CAS番号:
分子量:
270.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥109,400
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
febantel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(c3ccccc3)c1cc2[nH]c(nc2cc1)COC
InChI
1S/C15H14N2OS/c1-18-10-15-16-13-8-7-12(9-14(13)17-15)19-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
CFQMARFZCOQJMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Febantel Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1269378-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)