1268863
USP
エトリコキシブ
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-クロロ-3-[4-(メチルスルホニル)フェニル]-2-(2-メチル-5-ピリジニル)ピリジン, 5-クロロ-6′-メチル-3-[4-(メチルスルホニル)フェニル]-2,3′-ビピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
358.84
Beilstein:
8073797
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
メーカー/製品名
USP
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChI Key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)