Merck
PHR2627
Supelco
ジヒドロカプサイシン
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
6,7-ジヒドロカプサイシン, 8-メチル-N-バニリルノナンアミド, N-[(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)メチル]-8-メチルノンエナミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥42,300
¥42,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥42,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29NO3
CAS番号:
分子量:
307.43
Beilstein:
2815150
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1200600
APIファミリー
dihydrocapsaicin
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI Key
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
VR1バニロイド受容体アゴニストです。
関連事項
カプサイシンアナログです。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2627-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)