APIファミリー
diethyl sebacate
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1194803-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ