Merck
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
別名:
4-Toluenesulfonamide, PTSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
171.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-741-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
bp
220-222 °C/13 hPa
mp
136-138 °C
転移温度
flash point 202 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
395.6 °F - closed cup
引火点(℃)
202 °C - closed cup