安全性情報
1188571
USP
Diclazuril System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥179,000
¥179,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥179,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥179,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diclazuril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diclazuril System Suitability Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Diclazuril
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Lungs,Liver,lymph node
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1188571-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)