包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
Also used to prepare internal standard, and internal standard stock solutions to determine nitrosamine impurity in drug substances and drug products by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.[1]
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1175800-1ML:4548173377278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.