Merck
1148737
USP
Corosolic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2α,3β)-2,3-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyursolic acid, Colosolic acid, Corsolic acid, Glucosol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥133,000
¥133,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥133,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O4
CAS番号:
分子量:
472.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥133,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
corosolic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O4/c1-17-10-13-30(25(33)34)15-14-28(6)19(23(30)18(17)2)8-9-22-27(5)16-20(31)24(32)26(3,4)21(27)11-12-29(22,28)7/h8,17-18,20-24,31-32H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,20-,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
HFGSQOYIOKBQOW-ZSDYHTTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
アプリケーション
Corosolic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Banaba Leaf
  • Banaba Leaf Dry Extract
  • Banaba Leaf Powder
生物化学的/生理学的作用
Triterpene phytochemical found in medicinal herbal extracts. Possesses antiatherosclerotic, antihyperlipidemic, antioxidant, antiinflammatory, antifungal, antiviral and antineoplastic activities.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1148737-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)