安全性情報
1146505
USP
Colestipol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥59,100
¥59,100
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥59,100
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥59,100
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
colestipol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].N(CCNCCN)CCNCCN.[H+]
InChI
1S/C8H23N5.ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;/h11-13H,1-10H2;1H
InChI Key
GACQNVJDWUAPFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Colestipol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Colestipol Hydrochloride for Oral Suspension
  • Colestipol Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1146505-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)